Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, ren biologisk fläck med hög renhet
Produktkod. 10772461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10772461 500 g 500g
10402041 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10772461 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229645000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3540.00 SEK
    3096.65 SEK / 500g
    Save 443.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407,986 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crystal Violet
Smältpunkt 215,0 °C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 9 % max. (110 °C)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C25H30ClN3
MDL-nummer MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Merck Index 15, 4430
Synonym Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Färg Klart
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 16 g/L (25 °C). Andra lösligheter: löslig i kloroform, 1 g/10 ml alkohol, 1 g/15 ml glycerin, praktiskt taget olöslig i eter
Kvantitet 500 g
InChI-nyckel ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Fysisk form Pulver eller Kristaller
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC-namn [4-[bis[4-(dimetylamino)fenyl]metyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimetylazanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formel vikt 407.99
Procent renhet ≥96,0 % (TiCl3-titration) (på torkat ämne)
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.