Läs mer
Pro-Lab Diagnostics™ Kristallviolett lösning
Produktkod. 12926287
Change view
Kvantitet:
2 l
Förpackningsstorlek:
2 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
12926287 2 l 2 L
1 options
Produktkod. 12926287 Leverantör Pro-Lab Diagnostics™ Leverantörsnummer PL.7002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för bekväm Gram-färgning av bakterieceller. Prolab Diagnostics™ Crystal Violet Solution koncentrat är 10 gånger koncentrerade för att ge en färdig att använda fläck vid utspädning.
  • Pro-Lab Diagnostics erbjuder ett omfattande utbud av färdiga att använda och koncentrerade mikrobiologiska färgningslösningar
  • Lösningarna finns i ett urval av bekväma och ekonomiska storlekar.
  • Alla betsar är tillverkade i enlighet med alla gällande myndighetskrav
  • CE-märkt
Specifikationer
Lösningstyp Reagens
Typ Kristallviolett
Kvantitet 2 l
Certifikat och efterlevnad (EG) nr 1907/2006, bilaga II, (EU) nr 453/2010, CE-märkning
Formatera Vätska
För användning med (applikation) För Gramfärgning
Färg Mörk violett
Sammansättning Etanol, Cl basisk violett 3, metanol
Förvaringskrav <20 °C
Typ av fläck Gram fläck
compliance-icons
Produktbeteckning
  • crystal violet
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, C.I. basicviolet 3 withof Michler's ketone,methanol