Läs mer
Kartell™ Kristallisationskärl
Produktkod. 10162851
Kapacitet (metrisk):
100 ml
350 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10162851
Brand: Kartell™ 0063900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av PTFE för god kemisk, mekanisk och värmebeständighet. Kartell™ Kristalliseringskärl är bäst lämpat för upplösningar och rötning med syror och frätande ämnen.
  • Utmärkt kemisk, mekanisk och värmebeständighet
  • Kan användas säkert för kontinuerlig service från -270° C upp till 250 °C
  • Särskilt lämplig för upplösningar och rötning med syror och frätande ämnen
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Färg Vitt
Material PTFE
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Yttre 64mm
Höjd (metrisk) 54.48mm
Produkttyp Kristallisationskärl