Läs mer
Witeg™ Kristalliserande skål utan pip
Produktkod. 11867860
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11867860 100 ml
1 options
Produktkod. 11867860 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 5 536 100 B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.19 SEK
    56.02 SEK / Paket med 1
    Save 15.17 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 08-02-2027
Idealiskt för lagring, kristallisation, avdunstning och andra vanliga laboratorieapplikationer.
  • Utan pip
  • Tillverkat av klart borosilikatglas
  • 70 mm diameter, 40 mm höjd
  • Tillhandahålls i paket om 10
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Form Rund
Typ Kristalliseringsfat
För användning med (applikation) Kristallisering, avdunstning, lagring
Höjd (metrisk) 40 mm
Diameter (metrisk) 70 mm