missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CRYZ Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97243AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CRYZ Polyclonal antibody specifically detects CRYZ in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| CRYZ | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 750 | |
| crystallin, zeta (quinone reductase), DKFZp779E0834, EC 1.6.5.5, FLJ41475, NADPH:quinone reductase, quinone oxidoreductase, Zeta-crystallin | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CRYZ fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Vision | |
| 1429 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering