missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ CS 2100
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30001530
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001530 10 mg
30001549 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30001530 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4543/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Selective S1P1 agonist

Sphingosine-1-phosphate receptor 1 (S1P1) agonist (EC50 = 4.0 nM). Exhibits 5000-fold selectivity for human S1P1 over S1P3. Displays efficacy in a rat adjuvant-induced arthritis model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 913827-99-3
Molekylformel C25H23N3O4S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CS 2100
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 461.53
Renhet >97%
Molekylvikt (g/mol) 461.536
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.