Läs mer
Tocris Bioscience™ CS 2100
Beskrivning
Sphingosine-1-phosphate receptor 1 (S1P1) agonist (EC50 = 4.0 nM). Exhibits 5000-fold selectivity for human S1P1 over S1P3. Displays efficacy in a rat adjuvant-induced arthritis model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CS 2100 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 461.53 |
| Renhet | >97% |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.536 |