Läs mer
Asecos™ CS-CLASSIC-G Tvådörrars fyra-fönsters säkerhetsskåp för kemikalier
Produktkod. 15921930 Handla allt asecos Produkter
Change view
Färg:
Antracitgrå, Varning Gul
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15921930 Antracitgrå, Varning Gul Varje
1 options
Produktkod. 15921930 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3049604030518
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden.
  • Robust konstruktion och lång livslängd – robust helsvetsad konstruktion för höga industriella krav
  • Högkvalitativ, reptålig ytterkropp
  • Dubbelväggig dörrkonstruktion
  • I enlighet med TRGS 510
  • Finns med dubbel- eller enkelvingade dörrar med fasta fönster
  • Modern tvåfärgad design – kaross i ljusgrå, vingdörrar i en mängd olika färger
  • Ventilation – redo för anslutning till tekniskt frånluftssystem (DN 75), naturlig ventilation i skåpsbotten
  • Ställningshjälpmedel är integrerade i skåpsbotten, snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
  • Tillgänglig inredning inkluderar utdragbara hyllor och bottenuppsamlingssumpar
  • Pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med cylinderlås, integrerade i vridhandtaget
Specifikationer
Konfiguration 6 x 30 kg/33 L pulverlackerad stålplåt utdragshyllor med PP sump
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 996 x 1835 mm
Mått (D x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Dörr stil Vinge, 4 Windows
För användning med (applikation) Förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen
Bärande kapacitet 600 kg
Antal dörrar 2
Antal hyllor 6
Typ av hylla Utdragbar hylla
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 175 kg
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Djup (engelska) Exteriör 20,47 tum
Höjd (engelska) Exteriör 76,77 tum
Höjd (metrisk) öppning 1835 mm
Material Stål
Produkttyp Safety Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 41,54 tum