Läs mer
Asecos™ CS-CLASSIC Säkerhetsförvaringsskåp med en dörr
Produktkod. 15746018 Handla allt asecos Produkter
Change view
Färg:
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15746018 Antracitgrå, Varning Gul Varje
15779739 Antracitgrå, ljusgrå Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15746018 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3055704030565
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden.
  • Robust konstruktion och lång livslängd – robust helsvetsad konstruktion för höga industriella krav
  • Högkvalitativ, reptålig ytterkropp
  • Dubbelväggig dörrkonstruktion
  • I enlighet med TRGS 510
  • Finns med dubbel- eller enkelvingade dörrar
  • Modern tvåfärgad design
  • Ventilation – redo för anslutning till tekniskt frånluftssystem (DN 75), naturlig ventilation i skåpsbotten
  • Ställningshjälpmedel är integrerade i skåpsbotten, snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
  • Tillgänglig inredningsutrustning inkluderar höj- och sänkbara hyllor, utdragbara hyllor och bottensumpar
  • Pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med cylinderlås, integrerade i vridhandtaget
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad TRGS 510
Konfiguration 2 x 50 kg galvaniserade stålplåtshyllor; 1 x 50 kg galvaniserad stålplåtsinsats; 1 x 22 L galvaniserad stålplåt sump
Beskrivning Konstruktion av galvaniserad stålplåt
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 486 x 990 mm
Mått (D x B x H) 520 x 545 x 1105 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Förvaring av icke brandfarliga och giftiga ämnen
Bärande kapacitet Hyllor: 50 kg styck, Insats: 50 kg, Sump 22 L, Max belastning: 400 kg
Antal dörrar 1
Antal hyllor 2
Typ av hylla Hylla
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 52.5 kg
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Djup (engelska) Exteriör 20,47 tum
Höjd (engelska) Exteriör 43,50 tum
Höjd (metrisk) öppning 990 mm
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp
Bredd (engelska) Exteriör 21,46 tum