Läs mer
Asecos™ CS-CLASSIC Säkerhetsförvaringsskåp med en dörr
Produktkod. p-7160899 Handla allt asecos Produkter
Färg:
Gult, Warning Yellow
ljusgrå, Light Gray
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15746018
Brand: Asecos™ 3055704030565
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
För säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden.
  • Robust konstruktion och lång livslängd – robust helsvetsad konstruktion för höga industriella krav
  • Högkvalitativ, reptålig ytterkropp
  • Dubbelväggig dörrkonstruktion
  • I enlighet med TRGS 510
  • Finns med dubbel- eller enkelvingade dörrar
  • Modern tvåfärgad design
  • Ventilation – redo för anslutning till tekniskt frånluftssystem (DN 75), naturlig ventilation i skåpsbotten
  • Ställningshjälpmedel är integrerade i skåpsbotten, snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
  • Tillgänglig inredningsutrustning inkluderar höj- och sänkbara hyllor, utdragbara hyllor och bottensumpar
  • Pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med cylinderlås, integrerade i vridhandtaget
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad TRGS 510
Konfiguration 2 x 50 kg galvaniserade stålplåtshyllor; 1 x 50 kg galvaniserad stålplåtsinsats; 1 x 22 L galvaniserad stålplåt sump
Beskrivning Konstruktion av galvaniserad stålplåt
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 486 x 990 mm
Mått (D x B x H) 520 x 545 x 1105 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Förvaring av icke brandfarliga och giftiga ämnen
Bärande kapacitet Hyllor: 50 kg styck, Insats: 50 kg, Sump 22 L, Max belastning: 400 kg
Antal dörrar 1
Antal hyllor 2
Typ av hylla Shelf
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 52.5 kg
Färg Gult, Warning Yellow
Djup (engelska) Exteriör 20.47 in.
Höjd (engelska) Exteriör 43.50 in.
Höjd (metrisk) öppning 990 mm
Material Stål
Produkttyp Safety Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 21.46 in.