Läs mer
Asecos™ CS-CLASSIC tvådörrars ljusgrå säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. 15556875 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bärande kapacitet:
3 x galvaniserade stålplåtshyllor: 100 kg styck, Insats: 60 kg, Sump: 33 L, Maximal belastning: 600 kg
3 x pulverlackerade stålplåtshyllor, 100 kg styck, Insats 60 kg, Sump 33 L, Maxbelastning 600 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bärande kapacitet unitSize
15556875 3 x pulverlackerade stålplåtshyllor, 100 kg styck, Insats 60 kg, Sump 33 L, Maxbelastning 600 kg Varje
15895101 3 x galvaniserade stålplåtshyllor: 100 kg styck, Insats: 60 kg, Sump: 33 L, Maximal belastning: 600 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15556875 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3049504130510
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden.
  • Robust konstruktion och lång livslängd – robust helsvetsad konstruktion för höga industriella krav
  • Högkvalitativ, reptålig ytterkropp
  • Dubbelväggig dörrkonstruktion
  • I enlighet med TRGS 510
  • Finns med dubbel- eller enkelvingade dörrar
  • Modern tvåfärgad design
  • Ventilation – redo för anslutning till tekniskt frånluftssystem (DN 75), naturlig ventilation i skåpsbotten
  • Ställningshjälpmedel är integrerade i skåpsbotten, snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
  • Tillgänglig inredningsutrustning inkluderar höj- och sänkbara hyllor, utdragbara hyllor och bottensumpar
  • Pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med cylinderlås, integrerade i vridhandtaget
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad TRGS 510
Konfiguration 3 x 100 kg pulverlackerade stålplåtshyllor; 1 x 60 kg galvaniserad stålplåtsinsats; 1 x 33 L galvaniserad stålplåt sump
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 996 x 1835 mm
Mått (D x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Förvaring av icke brandfarliga och giftiga ämnen
Bärande kapacitet 3 x pulverlackerade stålplåtshyllor, 100 kg styck, Insats 60 kg, Sump 33 L, Maxbelastning 600 kg
Antal dörrar 2
Antal hyllor 3
Typ av hylla Shelf
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 110 kg
Färg ljusgrå, Light Gray
Djup (engelska) Exteriör 20.47 in.
Höjd (engelska) Exteriör 76.77 in.
Höjd (metrisk) öppning 1835 mm
Material Stål
Produkttyp Safety Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 41.54 in.