Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd – robust helsvetsad konstruktion för höga industriella krav
- Högkvalitativ, reptålig ytterkropp
- Dubbelväggig dörrkonstruktion
- I enlighet med TRGS 510
- Finns med dubbel- eller enkelvingade dörrar
- Modern tvåfärgad design
- Ventilation – redo för anslutning till tekniskt frånluftssystem (DN 75), naturlig ventilation i skåpsbotten
- Ställningshjälpmedel är integrerade i skåpsbotten, snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
- Tillgänglig inredningsutrustning inkluderar höj- och sänkbara hyllor, utdragbara hyllor och bottensumpar
- Pulverlackerad texturerad yta
- Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med cylinderlås, integrerade i vridhandtaget
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | TRGS 510 |
| Konfiguration | 4 x 30 kg/33 L pulverlackerad stålplåt utdragshyllor med PP sump |
| Mått (D x B x H) Inredning | 493 x 996 x 1835 mm |
| Mått (D x B x H) | 520 x 1055 x 1950 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Förvaring av icke brandfarliga och giftiga ämnen |
| Bärande kapacitet | 4 x utdragbara hyllor 30 kg/33 L styck, Max belastning 600 kg |
| Antal dörrar | 2 |
| Antal hyllor | 4 |
| Typ av hylla | Utdragbar hylla |
| Visa mer |