Läs mer
Asecos™ CS-CLASSIC tvådörrars gul säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. 15896024 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bärande kapacitet:
3 x Hyllor: 100 kg vardera, Insats: 60 kg, Sump: 33 L, Maximal belastning: 600 kg
4 x utdragbara hyllor 30 kg/33 L styck, Max belastning 600 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bärande kapacitet Förpackningsstorlek
15896024 3 x Hyllor: 100 kg vardera, Insats: 60 kg, Sump: 33 L, Maximal belastning: 600 kg Varje
15546875 4 x utdragbara hyllor 30 kg/33 L styck, Max belastning 600 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15896024 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3049504030508
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden.
  • Robust konstruktion och lång livslängd – robust helsvetsad konstruktion för höga industriella krav
  • Högkvalitativ, reptålig ytterkropp
  • Dubbelväggig dörrkonstruktion
  • I enlighet med TRGS 510
  • Finns med dubbel- eller enkelvingade dörrar
  • Modern tvåfärgad design
  • Ventilation – redo för anslutning till tekniskt frånluftssystem (DN 75), naturlig ventilation i skåpsbotten
  • Ställningshjälpmedel är integrerade i skåpsbotten, snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
  • Tillgänglig inredningsutrustning inkluderar höj- och sänkbara hyllor, utdragbara hyllor och bottensumpar
  • Pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med cylinderlås, integrerade i vridhandtaget
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad TRGS 510
Konfiguration 3 x 100 kg galvaniserade stålplåtshyllor; 1 x 60 kg galvaniserad stålplåtsinsats; 1 x 33 L galvaniserad stålplåt sump
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 996 x 1835 mm
Mått (D x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Förvaring av icke brandfarliga och giftiga ämnen
Bärande kapacitet 3 x Hyllor: 100 kg vardera, Insats: 60 kg, Sump: 33 L, Maximal belastning: 600 kg
Antal dörrar 2
Antal hyllor 3
Typ av hylla Hylla
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 110 kg
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Djup (engelska) Exteriör 20,47 tum
Höjd (engelska) Exteriör 76,77 tum
Höjd (metrisk) öppning 1835 mm
Material Stål
Produkttyp Safety Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 41,54 tum