Läs mer
Asecos™ CS-CLASSIC tvådörrars gul säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. p-7160868 Handla allt asecos Produkter
Bärande kapacitet:
3 x Hyllor: 100 kg vardera, Insats: 60 kg, Sump: 33 L, Maximal belastning: 600 kg
4 x utdragbara hyllor 30 kg/33 L styck, Max belastning 600 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15546875
Brand: Asecos™ 3049504030516
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
För säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden.
  • Robust konstruktion och lång livslängd – robust helsvetsad konstruktion för höga industriella krav
  • Högkvalitativ, reptålig ytterkropp
  • Dubbelväggig dörrkonstruktion
  • I enlighet med TRGS 510
  • Finns med dubbel- eller enkelvingade dörrar
  • Modern tvåfärgad design
  • Ventilation – redo för anslutning till tekniskt frånluftssystem (DN 75), naturlig ventilation i skåpsbotten
  • Ställningshjälpmedel är integrerade i skåpsbotten, snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
  • Tillgänglig inredningsutrustning inkluderar höj- och sänkbara hyllor, utdragbara hyllor och bottensumpar
  • Pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med cylinderlås, integrerade i vridhandtaget
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad TRGS 510
Konfiguration 4 x 30 kg/33 L pulverlackerad stålplåt utdragshyllor med PP sump
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 996 x 1835 mm
Mått (D x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Förvaring av icke brandfarliga och giftiga ämnen
Bärande kapacitet 4 x utdragbara hyllor 30 kg/33 L styck, Max belastning 600 kg
Antal dörrar 2
Antal hyllor 4
Typ av hylla Pull-out shelf
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 140.5 kg
Färg Gult, Warning Yellow
Djup (engelska) Exteriör 20.47 in.
Höjd (engelska) Exteriör 76.77 in.
Höjd (metrisk) öppning 1835 mm
Material Stål
Produkttyp Safety Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 41.54 in.