Läs mer
Asecos™ CS-Phoenix säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. 15665218 Handla allt asecos Produkter
Change view
Färg:
Antracitgrå, ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15665218 Antracitgrå, ljusgrå Varje
1 options
Produktkod. 15665218 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3049704130516
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden.
  • Robust konstruktion och lång livslängd – robust helsvetsad konstruktion för höga industriella krav
  • Högkvalitativ, reptålig ytterkropp
  • Dubbelväggig dörrkonstruktion
  • I enlighet med TRGS 510
  • Finns med vikdörrar
  • Ventilation – redo för anslutning till tekniskt frånluftssystem (DN 75), naturlig ventilation i skåpsbotten
  • Ställningshjälpmedel är integrerade i skåpsbotten, snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
  • Tillgänglig inredning inkluderar utdragbara hyllor och bottenuppsamlingssumpar
  • Pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med cylinderlås, integrerade i vridhandtaget
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad TRGS 510
Konfiguration 2 x ljusgrå vikdörrar; 4 x pulverlackerad stålplåt utdragshyllor med PP sump, lastkapacitet 30 kg, kapacitet 33 L
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 996 x 1835 mm
Mått (D x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Dörr stil Hopfällbar
För användning med (applikation) Förvaring av icke brandfarliga och giftiga kemikalier och ämnen
Bärande kapacitet 600 kg
Antal dörrar 2
Antal hyllor 4
Typ av hylla Utdragbar hylla
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 146 kg
Färg Antracitgrå, ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 20,47 tum
Höjd (engelska) Exteriör 76,77 tum
Höjd (metrisk) öppning 1835 mm
Material Stål
Produkttyp Safety Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 41,54 tum