Läs mer
BD Biosciences™ CS &T Beads (CE/IVD)
Produktkod. 15816349
Change view
Antal tester:
150 tester
50 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal tester unitSize
15816349 150 tester Varje
15806349 50 tester Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15816349 Leverantör BD Biosciences™ Leverantörsnummer 656505
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahåll en standardiserad metod för att utföra kvalitetskontroll av instrumentets optik, elektronik och fluidik och för att justera fluorescenskompensation.
  • Används på en BD flödescytometer.
  • Tillhandahåller en standardiserad metod för att utföra kvalitetskontroll av instrumentets optik, elektronik och fluidik, och för att justera fluorescenskompensation.
  • På vissa BD instrument, BD &CS T-pärlor används också för att justera detektorspänningar.
  • Suspension av fluorosfärer med enhetlig och stabil storlek och fluorescensintensitet.
  • Används för instrumentkvalitetskontroll (QC) för att karakterisera, spåra och rapportera prestandamätningar av flödescytometrar som stöds.
  • Färgad med fluorokromer som exciteras av cytometerns lasrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tre 3 ml injektionsflaskor med 50 tester per injektionsflaska för 150 tester per kit
Antal tester 150 tester
Stabilitet Pärlorna är stabila till det datum som anges på flaskans etikett när de förvaras enligt anvisningarna. Använd inte efter utgångsdatum. Efter utspädning är pärlorna stabila i 8 timmar vid 2 C–°25 °CC
Produkttyp Fluorescerande polystyrenpärlor