Läs mer
BD Biosciences™ CS &T Beads (CE/IVD)
Produktkod. p-7162076
Antal tester:
150 tester
50 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15806349
Brand: BD Biosciences™ 656504
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillhandahåll en standardiserad metod för att utföra kvalitetskontroll av instrumentets optik, elektronik och fluidik och för att justera fluorescenskompensation.
  • Används på en BD flödescytometer.
  • Tillhandahåller en standardiserad metod för att utföra kvalitetskontroll av instrumentets optik, elektronik och fluidik, och för att justera fluorescenskompensation.
  • På vissa BD instrument, BD &CS T-pärlor används också för att justera detektorspänningar.
  • Suspension av fluorosfärer med enhetlig och stabil storlek och fluorescensintensitet.
  • Används för instrumentkvalitetskontroll (QC) för att karakterisera, spåra och rapportera prestandamätningar av flödescytometrar som stöds.
  • Färgad med fluorokromer som exciteras av cytometerns lasrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara injektionsflaskor vid 2 °C–8 °C och skydda mot ljus.
Antal tester 50 tester
Stabilitet Pärlorna är stabila till det datum som anges på flaskans etikett när de förvaras enligt anvisningarna. Använd inte efter utgångsdatum. Efter utspädning är pärlorna stabila i 8 timmar vid 2 C–°25 °CC
Produkttyp Fluorescerande polystyrenpärlor