Läs mer
BD Biosciences™ CS &T IVD Beads (CE/IVD)
Produktkod. 15846339
Antal tester:
150 tester
50 tester
Produktkod. 15846339
Brand: BD Biosciences™ 656046
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att ställa in din cytometer, utföra daglig kvalitetskontroll och bestämma appliceringsinställningar för lysering/tvätt.
  • Avsedd för in vitro diagnostisk användning på BD FACSCanto™ II flödescytometrar igång BD FACSDiva™ programvara.
  • Används för att ställa in cytometern, för att utföra daglig kvalitetskontroll (QC) och för att bestämma appliceringsinställningar för lys/tvätt (LW).
  • Färgad med fluorokromer som exciteras av cytometerns lasrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara injektionsflaskor vid 2 °C–8 °C och skydda mot ljus.
Antal tester 50 tester
Stabilitet Pärlorna är stabila till det datum som anges på flaskans etikett när de förvaras enligt anvisningarna. Använd inte efter utgångsdatum. Efter utspädning är pärlorna stabila i 8 timmar vid 2 C–°25 °CC
Produkttyp Fluorescerande polystyrenpärlor