Läs mer
BD Biosciences™ CS &T IVD Beads (CE/IVD)
Produktkod. 15856339
Change view
Antal tester:
150 tester
50 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal tester
15856339 150 tester
15846339 50 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15856339 Leverantör BD Biosciences™ Leverantörsnummer 656047
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Används för att ställa in din cytometer, utföra daglig kvalitetskontroll och bestämma appliceringsinställningar för lysering/tvätt.
  • Avsedd för in vitro diagnostisk användning på BD FACSCanto™ II flödescytometrar igång BD FACSDiva™ programvara.
  • Används för att ställa in cytometern, för att utföra daglig kvalitetskontroll (QC) och för att bestämma appliceringsinställningar för lys/tvätt (LW).
  • Färgad med fluorokromer som exciteras av cytometerns lasrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tre 3 ml injektionsflaskor med 50 tester per injektionsflaska för 150 tester per kit
Antal tester 150 tester
Stabilitet Pärlorna är stabila till det datum som anges på flaskans etikett när de förvaras enligt anvisningarna. Använd inte efter utgångsdatum. Efter utspädning är pärlorna stabila i 8 timmar vid 2 C–°25 °CC
Produkttyp Fluorescerande polystyrenpärlor