Läs mer
BD Biosciences™ CS &T Research Beads (RUO)
Produktkod. 15886319
Change view
Kvantitet:
2 x 3 ml injektionsflaskor
Produktkod. Kvantitet
15886319 2 x 3 ml injektionsflaskor
1 options
Produktkod. 15886319 Leverantör BD Biosciences™ Leverantörsnummer 650621
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
För inställning och spårning av cytometer.
  • Designad för användning på BD™ flödescytometrar igång FACSuite™ programvara.
  • Aktivera programvaran för att automatiskt köra prestanda QC (dagligen) och karakterisering GC (var 6:e månad).
  • Färgad med fluorokromer som exciteras av cytometerns lasrar.
  • Pärlor avger fluorescens i detektorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara injektionsflaskor vid 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus. Får ej frysas.
Excitation/Emission Blå laser: 500-800 nm, Röd laser: 650-800 nm, Violett laser: 420-700 nm
Antal tester 25 tester/flaska, 50 tester/sats
Kvantitet 2 x 3 ml injektionsflaskor
Stabilitet Pärlor är stabila till det datum som visas på flaskans etikett när de förvaras enligt anvisningarna. Använd inte efter utgångsdatum.