Läs mer
BD Biosciences™ CS &T Research Beads för användning med BD FACSDiva™ Version 7 eller senare (RUO)
Handla allt BD Biosciences ProdukterBeskrivning
- Designad för användning på BD™ flödescytometrar igång BD FACSuite™ mjukvaruversion 7.0 eller senare.
- FC-pärlor gör det möjligt för programvaran att automatiskt karakterisera, spåra och rapportera mätningar av stödda BD digitala flödescytometrar.
- CS &T forskningskulor färgas med fluorokromer som exciteras av cytometerns lasrar.
- Ger kostnadseffektivitet med låg kostnad per test och flera kitkonfigurationer.
- Producerad under GMP för förbättrad kvalitet och reproducerbarhet.
- Förbättrar arbetsflödet för installation av cytometern, stöder över 100 laser- och filterkombinationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara injektionsflaskor vid 2 °C–8 °C och skydda mot ljus. Får ej frysas. |
| Antal tester | 50 tester |
| Stabilitet | Pärlorna är stabila till det datum som anges på flaskans etikett när de förvaras enligt anvisningarna. Använd inte efter utgångsdatum. Efter utspädning är pärlorna stabila i 24 timmar vid 2 C–°8 CC °eller 8 timmar vid 15 C–°25 C °när de skyddas från ljus |
| Produkttyp | Fluorescerande polystyrenpärlor |