Läs mer
BD Biosciences™ CS &T Research Beads för användning med BD FACSDiva™ Version 7 eller senare (RUO)
Produktkod. 15846329
Change view
Antal tester:
150 tester
50 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal tester Förpackningsstorlek
15846329 150 tester Varje
15836329 50 tester Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15846329 Leverantör BD Biosciences™ Leverantörsnummer 655051
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Automatiskt karakterisera, spåra och rapportera mätningar av stödda BD digitala flödescytometrar.
  • Designad för användning på BD™ flödescytometrar igång BD FACSuite™ mjukvaruversion 7.0 eller senare.
  • FC-pärlor gör det möjligt för programvaran att automatiskt karakterisera, spåra och rapportera mätningar av stödda BD digitala flödescytometrar.
  • CS &T forskningskulor färgas med fluorokromer som exciteras av cytometerns lasrar.
  • Ger kostnadseffektivitet med låg kostnad per test och flera kitkonfigurationer.
  • Producerad under GMP för förbättrad kvalitet och reproducerbarhet.
  • Förbättrar arbetsflödet för installation av cytometern, stöder över 100 laser- och filterkombinationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tre 3 mL injektionsflaskor med 50 tester per flaska för 150 tester per kit
Antal tester 150 tester
Stabilitet Pärlorna är stabila till det datum som anges på flaskans etikett när de förvaras enligt anvisningarna. Använd inte efter utgångsdatum. Efter utspädning är pärlorna stabila i 24 timmar vid 2 C–°8 CC °eller 8 timmar vid 15 C–°25 C °när de skyddas från ljus
Produkttyp Fluorescerande polystyrenpärlor