Läs mer
BD Biosciences™ CS &T RUO Pärlor
Produktkod. 15849991
Change view
Antal tester:
150 tester
50 tester
Förpackningsstorlek:
50 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal tester unitSize
15849991 50 tester 50 tester
15879881 150 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15849991 Leverantör BD Biosciences™ Leverantörsnummer 661414
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Karakterisera, spåra och rapportera prestandamätningar av stödda automatiskt BD flödescytometrar.
  • Använd med BD Accuri C6 Plus, BD FACSLyric RUO, och BD FACSMelodi.
  • Tillåt programvaran att automatiskt karakterisera, spåra och rapportera prestandamätningar av stödda BD flödescytometrar.
  • Används för instrumentkvalitetskontroll (QC) för att karakterisera, spåra och rapportera prestandamätningar av flödescytometrar som stöds och för laserinställning.
  • Färgad med fluorokromer som exciteras av cytometerns lasrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara injektionsflaskor vid 2 °C–8 °C och skydda mot ljus.
Inkluderar En 3 ml flaska med 50 tester per flaska
Antal tester 50 tester
Stabilitet Pärlorna är stabila till det datum som anges på flaskans etikett när de förvaras enligt anvisningarna. Använd inte efter utgångsdatum. Efter utspädning är pärlorna stabila i 24 timmar vid 2 C–°8 C °eller 8 timmar vid 15 C–°25 C °när de skyddas mot ljus.