missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ CSM-ADE, pulver

Produktkod. 11347889 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11347889 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 114510022

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MP Biomedicals™ CSM-ADE-medium skapar ett rikare medium för bättre avkastning och tillväxthastighet.

  • Single dropout-formulering (utan adenin) av komplett tilläggsblandning (CSM aminosyror för S. cerevisiae tillväxtmedia.
  • Tidstestad formulering finns tillgänglig i kompletta formuleringar och bortfallsformuleringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Form Pulver
Produkttyp Jästtillägg
Steriliseringsmetod Autoklavera vid 121 °C i 15 min.
pH 4,0 till 4,8 (vid 25 °C)
Kvantitet 100 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.