Läs mer
MP Biomedicals™ CSM-His-Leu-Met-Trp-Ura (Powder)
Produktkod. 11377939 Handla allt MP Biomedicals Produkter
:
100g
Produktkod. 11377939
Brand: MP Biomedicals™ 114550422
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anpassa din egen selektiva syntetiskt definierade jästmedia. MP Biomedicals CSM-His-Leu-Met-Trp-Ura (Powder) är ett 5-bortfall av komplett tilläggsblandning av aminosyror för S. cerevisiae tillväxtmedia. För användning med DOB eller YNB med lämplig ni
5 Dropout Complete Supplement Mixture används för att selektera för jästinnehållande plasmider med specifika näringsmarkörer och för att selektera genfunktion i transformationsexperiment. Reagenser testas och väljs för deras förmåga att främja optimal tillväxt av jäststammar när de kombineras i DOB eller DOBA med denna formel.
Valda reagenser kombineras i rätt proportioner enligt formuleringen som anges i analyscertifikatet och mals till ett pulver som noggrant blandar reagenserna för jämn fördelning.
  • Ett prov av den malda och blandade formuleringen användes för att framställa flytande plattmedium
  • 43,7 g DOBA-pulver och 0,56 g CSM-His-Leu-Met-Trp-Ura sattes till 1 L renat vatten
  • Kombinationerna blandades för hand under ca 1 minut för att lösa upp dextrosen
  • Blandningen autoklaverades sedan vid 121°°C under 25 minuter
  • Efter kylning till °50 C hälldes plattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) 5 Dropout komplett tilläggsblandning som används för att selektera för jästinnehållande plasmider med specifika näringsmarkörer och för att selektera för genfunktion i transformationsexperiment.
Kvantitet 100 g