Läs mer
MP Biomedicals™ CSM-LEU, pulveriserat media
Produktkod. p-4474903 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
Produktkod. 11397889
Brand: MP Biomedicals™ 114510512
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enstaka bortfall av komplett tilläggsblandning (CSM ) av aminosyror för S. cereviseae tillväxtmedia
  • Kompletta formuleringar
  • Bortfallsformuleringar
Formulering
  • Tillsätt 0,69 g CSM-Leu till varje liter DOB eller DOBA och autoklavera vid 121 °C i 25 minuter för fullständigt syntetiskt definierat enkel drop-out-medium för S.cerevisiae
Användningsområden:
Jästcellsodling, genuttryck, transkriptionsreglering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Pulver
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Jäst Media
Formulering Adenin 10mg/L, L-arginin HCl 50mg/L, L-asparaginsyra 80mg/L, L-Histidin HCl 20mg/L, L-Isoleucin 50mg/L, L-Leucin 0mg/L, L-Lysin HCl 50mg/L, L-Lysin HCl 50mg/L L-Fenylalanin 50mg/L, L-Threonine 100mg/L, L-Tryptofan 50mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, Uracil 20mg/L, L-Valine 140mg/L
För användning med (applikation) För tillväxt av Saccharomyces cerevisiae
Kvantitet 10 g