Läs mer
Invitrogen™ CSM Media för Mav203 jästceller
Produktkod. 12353593
Kvantitet:
2 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12353593
Brand: Invitrogen™ A13292
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett speciellt utformat medium för tillverkning av agarplattor som möjliggör tillväxt av Saccharomyces cerevisae MaV203-celler
De CSM Media för Mav203 Yeast Cells är ett speciellt utformat medium för att tillverka agarplattor som möjliggör tillväxt av Saccharomyces cerevisae MaV203-celler. Denna produkt levereras med tillräckligt med reagens för att förbereda 2 liter fast media med följande komponenter per liter:
  • CSM (utan tryptofan): 0,74 g
  • Jästkvävebas: 6,66g
  • Ammoniumsulfat: 5g
  • Glukos: 20g
  • Agar: 20g
Kompatibel med alla MaV203-applikationer
CSM Media är optimerad för GeneArt™ High-Order Genetic Assembly System, inklusive återvinning för transformationer av vektorer när de väl har anpassats till jäst med hjälp av GeneArt™ High-Order vektorkonverteringskassett. Mediet kan också användas för att odla MaV203-kompetenta jästceller, både biblioteks- och subkloningsskala (katnummer 11281-011 och 11445-012).
Plåtberedningsprotokoll För
varje liter, använd en påse med CSM -Trp Agar Yeast Media minus Glucose och 1 flaska 20% Glucose. Lös upp innehållet i påsen i 900 ml destillerat vatten och autoklavera i 20 minuter på vätskecykel. Låt lösningen svalna till 55 °C och tillsätt sedan en flaska 20 % glukos (100 ml). Blanda väl och häll upp tallrikar.
Endast för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring CSM Media för MaV203 jästceller har tillräckligt med reagens för att förbereda 2 liter agarmedium. Produkten innehåller två påsar med förblandat pulver och två 100 ml flaskor med filtersteriliserad, 20 % glukos.
Förvara alla komponenter i rumstemperatur.
Alla komponenter är garanterade hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Form Vätska, pulver
Medietyp CSM Media
Beredningsmetod Autoklavera
Produkttyp Mikrobiologimedia
Sterilitet Icke-steril
Målorganismklass S. cerevisiae
Slutlig produkttyp Agarplattor
För användning med (applikation) Optimerad för användning med GENEART™ Högklassigt genetiskt monteringssystem, A13285
Produktlinje GeneArt
Kvantitet 2 L
Frakt skick Rumstemperatur
Stambeteckningar MaV203