Läs mer
Invitrogen™ CSPD™ Substrat (0,25 mM färdigt att använda)
Produktkod. 12644325
Kvantitet:
50 mL, 50mL
100 mL, 100mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Varje
Produktkod. 12644325
Brand: Invitrogen™ T2142
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta CSPD™ substrat är ett kemiluminescerande alkaliskt fosfatassubstrat, färdigt att använda för protein- eller nukleinsyrablotting på nitrocellulosamembran.
Detta CSPD™ substrat är ett kemiluminescerande alkaliskt fosfatassubstrat, färdigt att använda för protein- eller nukleinsyrablotting på nitrocellulosamembran. Detta substrat kan också användas i lösningsbaserade analyser.
Detta CSPD™ kemiluminescerande substrat för alkaliskt fosfatas låter dig upptäcka alkaliskt fosfatas och alkaliskt fosfatas-märkta molekyler med oöverträffad känslighet, hastighet och lätthet.
  • Kemiluminescerande substrat ger mycket känsliga ersättningar för det allmänt använda fluorogena substratet metylumbelliferylfosfat (MUP) och det kolorimetriska substratet p-nitrofenylfosfat (pNPP).
  • Låg bakgrundsluminescens i kombination med högintensiv ljusutgång möjliggör detektering av alkaliska fosfatasetiketter med högsta möjliga känslighet och signal-till-brus.
Detta mångsidiga kemiluminescerande substrat uppvisar hög känslighet i membranbaserade applikationer som Southern, Northern och Western blotting. Detta substrat kan också användas i lösningsbaserade analyser såsom immunanalyser, DNA-probanalyser, enzymanalyser och reportergenanalyser. Maximala ljusnivåer nås på cirka 10 minuter och glödemissionen kvarstår i flera timmar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA-substrat, CSPD™ Substrate
Kvantitet 100 mL, 100mL
Detektionsmetod Kemiluminescens
Kromagen Kvantitet 100mL
Form Vätska
För användning med (applikation) Protein assays and analysis, southern, northern, western blotting, can also be used in solution-based assays such as immunoassays, DNA probe assays, enzyme assays, and reporter gene assays, protein biology, cell analysis, enzyme reporter assays, ELISA, alkaline phosphatase assays, build your own immunoassay, ready-to-use immunoassay
Formatera Flaska
Typ av substrat AP (Alkaline Phosphatase) Substrate, Alkaliskt fosfatas
Produktlinje CSPD , NovaBright
Objektbeskrivning CSPD™ Substrate, 100mL, Liquid Form, Chemiluminescent Alkaline Phosphatase Substrate, 0.25mM Ready-to-use For Protein or Nucleic Acid Blotting on Nitrocellulose membranes, Protein Assays and Analysis, Southern, Northern and Western blotting, Can also
Innehåll och lagring Förvara produkten vid 4 °C.
Frakt skick Rumstemperatur
Förvaringskrav 4°C