Läs mer
Invitrogen™ CSPD™ Substrat (0,25 mM färdigt att använda)
Beskrivning
Detta CSPD™ substrat är ett kemiluminescerande alkaliskt fosfatassubstrat, färdigt att använda för protein- eller nukleinsyrablotting på nitrocellulosamembran. Detta substrat kan också användas i lösningsbaserade analyser.
Detta CSPD™ kemiluminescerande substrat för alkaliskt fosfatas låter dig upptäcka alkaliskt fosfatas och alkaliskt fosfatas-märkta molekyler med oöverträffad känslighet, hastighet och lätthet.
- Kemiluminescerande substrat ger mycket känsliga ersättningar för det allmänt använda fluorogena substratet metylumbelliferylfosfat (MUP) och det kolorimetriska substratet p-nitrofenylfosfat (pNPP).
- Låg bakgrundsluminescens i kombination med högintensiv ljusutgång möjliggör detektering av alkaliska fosfatasetiketter med högsta möjliga känslighet och signal-till-brus.
Detta mångsidiga kemiluminescerande substrat uppvisar hög känslighet i membranbaserade applikationer som Southern, Northern och Western blotting. Detta substrat kan också användas i lösningsbaserade analyser såsom immunanalyser, DNA-probanalyser, enzymanalyser och reportergenanalyser. Maximala ljusnivåer nås på cirka 10 minuter och glödemissionen kvarstår i flera timmar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA-substrat, CSPD™ Substrate |
| Kvantitet | 50 ml, 50mL |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Form | Vätska, Liquid |
| För användning med (applikation) | Protein assays and analysis |
| Formatera | Flaska |
| Typ av substrat | AP (Alkaline Phosphatase) Substrate, Alkaliskt fosfatas |
| Produktlinje | CSPD , NovaBright |
| Objektbeskrivning | CSPD™ Substrate, 50mL, 0.25mM Concentration, Liquid, AP (Alkaline Phosphatase) Substrate Type, Room Temperature Shipping Condition, 4°C Storage Requirements, Used For Protein Assays and Analysis |
| Förpackning | 1 Each |
| Visa mer |