Läs mer
Invitrogen™ CSPD™ Substrat (0,25 mM färdigt att använda) med Nitro-Block™ Enhancer
Produktkod. 12664335
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12664335
Brand: Invitrogen™ T2217
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Färdigt att använda kemiluminescerande alkaliskt fosfatassubstrat, för protein- eller nukleinsyrablotting på nitrocellulosamembran eller lösningsbaserade analyser.
Kemiluminescerande substrat ger mycket känsliga ersättningar för det allmänt använda fluorogena substratet metylumbelliferylfosfat (MUP) och det kolorimetriska substratet p-nitrofenylfosfat (pNPP). Låg bakgrundsluminescens i kombination med högintensiv ljusutgång möjliggör detektering av alkaliska fosfatasetiketter med högsta möjliga känslighet och signal-till-brus.
  • Upptäck alkaliskt fosfatas och alkaliskt fosfatas-märkta molekyler med oöverträffad känslighet, hastighet och lätthet
  • Uppvisar hög känslighet i membranbaserade applikationer som Southern, Northern och Western blotting
  • Användning i lösningsbaserade analyser såsom immunanalyser, DNA-sondsanalyser, enzymanalyser och reportergenanalyser
  • Maximala ljusnivåer nås på cirka 10 minuter och glödemissionen kvarstår i flera timmar
  • Förbättrare ökar ljuseffekten och känsligheten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA-substrat
Kvantitet 100 ml
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
Formatera Flaska
Produktlinje CSPD , Nitro-Block , NovaBright
Typ av substrat Alkaliskt fosfatas
Innehåll och lagring Förvara produkten vid 4 °C.