Läs mer
CleanSpace™ Technology CST rengöring& Förvaringsplugg
Produktkod. 17855085 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Produkttyp:
Rengörings- och förvaringsplugg
Produktkod. Produkttyp
17855085 Rengörings- och förvaringsplugg
1 options
Produktkod. 17855085 Leverantör CleanSpace™ Technology Leverantörsnummer CST1024
Beräknad leverans: 25-11-2026
De CleanSpace CST rengörings- och lagringsplugg är utformad för att endast användas med CleanSpace CST ULTRA Power Unit (CST1012).
  • Designad för att endast användas med CleanSpace CST ULTRA Power Unit (CST1010)
  • Med filtret borttaget från CleanSpace CST ULTRA Power Unit, detta tillbehör används för att täta alla öppningar (både bälg och filterluftintag).
  • Vid rengöring ska alla öppningar tätas.
  • Det rekommenderas också att alla öppningar försluts och efter rengöring och dekontaminering och under lagring.
Specifikationer
Produkttyp Rengörings- och förvaringsplugg