Läs mer
CleanSpace™ Technology CST helmask
Produktkod. 17830705 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Storlek:
Medel/Stor
Produktkod. Storlek
17830705 Medel/Stor
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17830705 Leverantör CleanSpace™ Technology Leverantörsnummer CST1018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4361.18 SEK
    3382.89 SEK / Paket med 1
    Save 978.29 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
En CST helmask är designad för användning med CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) och CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012).
  • A CleanSpace CST Full Face Mask klämmer fast på kraftenheten och ger andnings-, ansikts- och ögonskydd.
  • Den består av ett yttre visir, en inre mask och en fempunktssele för att jämnt stödja masken och kraftenheten och ge enkel rörelse.
  • Kompatibel med CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) och CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012).
Specifikationer
Batteritid 500 hela cykler
Batterityp un3481
Färg Klart
Filtertyp Hold (Håll)
Produkttyp Helmask
Storlek Medel/Stor
Inkluderar 1 x helmask