Läs mer
CleanSpace™ Technology CST-halvmask med huvudsele
Produktkod. 17840705 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Large/X-Large
Liten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17840705 Intermediär
17825085 Liten
17835085 Large/X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17840705 Leverantör CleanSpace™ Technology Leverantörsnummer CST1035
Beräknad leverans: 23-12-2026
A CleanSpace CST-halvmasker (inklusive en CleanSpace CST Head Harness) är designad för användning med CleanSpace PRO Power Unit (CST1000) och CleanSpace ULTRA Power Unit (CST 1010).
  • Designad för användning med CleanSpace PRO Power Unit (CST1000) och CleanSpace ULTRA Power Unit (CST 1010).
  • Tillverkad av mjuk silikon som lätt formar sig i ansiktet och inte orsakar allergisk dermatit.
  • De lätta att lokalisera klämmorna håller fast CleanSpace CST-halvmask till kraftenheten.
  • Fästs enkelt i anslutningspunkter på maskarmarna och kan tas bort för rengöring.
  • A CleanSpace CST-halvmask (inklusive en CleanSpace CST Head Harness) är INTE certifierad egensäker.
Specifikationer
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Material Kisel
Produkttyp 1/2 mask och sele
Storlek Intermediär