Learn More
Beskrivelse
- Designed for use with the CleanSpace PRO Power Unit (CST1000) and CleanSpace ULTRA Power Unit (CST 1010).
- Made of soft silicone that readily moulds to the face and does not cause allergic dermatitis.
- The easy-to-locate clips secure the CleanSpace CST Half Mask to the Power Unit.
- Attaches easily to connection points on the mask arms and can be removed for cleaning.
- A CleanSpace CST Half Mask (including a CleanSpace CST Head Harness) is NOT certified intrinsically safe.
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Black |
| Disposable | Reusable |
| Material | Silicon |
| Product Type | 1/2 Mask and Harness |
| Size | Medium |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?