Läs mer
CleanSpace™ Technology CST-sele
Produktkod. 17815095 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Storlek:
One Size
Produktkod. Storlek
17815095 One Size
1 options
Produktkod. 17815095 Leverantör CleanSpace™ Technology Leverantörsnummer CST1021
Beräknad leverans: 10-12-2026
CST-huvudselen är speciellt utformad för att stödja kraftenheten för optimal komfort.
  • Speciellt utformad för att ge ytterligare positioneringsalternativ för kraftenheten för optimal bärarkomfort.
  • Kompatibel med CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) och CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012).
  • Tillverkad av lätt polypropenplast.
  • Kläms direkt i strömenheten och är lätt att byta.
  • A CleanSpace CST Neck Support är INTE certifierat egensäkert.
Specifikationer
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Material HDPE, Nylon, Silikon
Produkttyp Huvudsele
Storlek One Size