Läs mer
CleanSpace™ Technology CST nackstöd
Produktkod. 17845085 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17845085 Liten
17805095 Intermediär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17845085 Leverantör CleanSpace™ Technology Leverantörsnummer CST1019
Beräknad leverans: 10-12-2026
CleanSpace CST-nackstöd är speciellt utformade för att ge ytterligare positioneringsalternativ för kraftenheten för optimal bärarkomfort.
  • CleanSpace CST-nackstöd är speciellt utformade för att ge ytterligare positioneringsalternativ för kraftenheten för optimal bärarkomfort.
  • Kompatibel med CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) och CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012).
  • Tillverkad av lätt polypropenplast.
  • Kläms direkt i strömenheten och är lätt att byta.
  • A CleanSpace CST Neck Support är INTE certifierat egensäkert.
Specifikationer
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Material Polypropen
Produkttyp Nackstöd
Storlek Liten