Läs mer
Abnova™ CSTB (Human) Recombinant Protein
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Beskrivning
- Sequence: MMCGAPSATQPATAETQHIADQVRSQLEEKENKKFPVFKAVSFKSQVVAGTNYFIKVHVGDEDFVHLRVFQSLPHENKPLTLSNYQTNKAKHDELTYF
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | AAH03370.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 1476 |
| Namn | cystatin B (stefin B) |
| Beredningsmetod | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrolltestning | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Kvantitet | 10 μg |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | CST6, EPM1, PME, STFB |
| Gensymbol | CSTB |
| Art | Wheat Germ (in vitro) |
| Visa mer |