Läs mer
Labconco CT-seriens frystork, 4-ports manifold - Eco-Cool köldmedium
Produktkod. 31703095 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-105 °C
-50 °C
-84 °C
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
31703095 -105 °C
31703088 -50 °C
31703091 -84 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Produktkod. 31703095 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 8702590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107099.54 SEK
    84603.10 SEK / Paket med 1
    Save 22496.44 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
CT-seriens frystorkar är designade för att lyofilisera lätta provlaster, med en kompakt, strömlinjeformad design för laboratorier som behöver grundläggande frystorkningsfunktioner på begränsat utrymme.
  • Stark, hållbar yta gjord av borstat rostfritt stål och pulverlackerat stål
  • Upplyst temperaturgraf med slutpunktsindikation, med en arbetstemperatur ner till -40 °C
  • Använder ett köldmedium som är fritt från HCFC (mer miljövänligt)
  • Inkluderar en 4-liters rostfri stål-samlare
  • Levereras med antingen ett akryllock (endast för -50 °C-modeller) eller ett lock i rostfritt stål
  • Locket inkluderar två snabbkopplingskopplingar för enkel anslutning till en CentriVap koncentratorn
  • Avloppsport i rostfritt stål med en korrosionsbeständig nylonventil för enkel tömning och lång livslängd
  • Eco-cool naturligt köldmedium finns tillgängligt på utvalda modeller
  • -50 °C-modeller använder en 1/3 hk kompressor och kan nå -50 °C på under 30 minuter
  • -84 °C-modeller använder två 1/3 hk kompressorer och kan nå -84 °C på under 40 minuter
  • -105 °C-modeller använder två 1/3 hk kompressorer och kan nå -105 °C på under 40 minuter
Specifikationer
Typ Frystork
Kapacitet (metrisk) 4 L
Sublimeringshastighet Variabel
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -105 °C
Kylmedel Eco-Cool
Material Pulverlackerat stål
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 l/minut, frystorka glas och adaptrar krävs (ingår ej).