Läs mer
Labconco CT-serie frystork, 4-ports insugningsrör – standard kylmedel
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
- Stark, hållbar yta gjord av borstat rostfritt stål och pulverlackerat stål
- Upplyst temperaturgraf med slutpunktsindikation, med en arbetstemperatur ner till -40 °C
- Använder ett köldmedium som är fritt från HCFC (mer miljövänligt)
- Inkluderar en 4-liters rostfri stål-samlare
- Levereras med antingen ett akryllock (endast för -50 °C-modeller) eller ett lock i rostfritt stål
- Locket inkluderar två snabbkopplingskopplingar för enkel anslutning till en CentriVap koncentratorn
- Avloppsport i rostfritt stål med en korrosionsbeständig nylonventil för enkel tömning och lång livslängd
- Eco-cool naturligt köldmedium finns tillgängligt på utvalda modeller
- -50 °C-modeller använder en 1/3 hk kompressor och kan nå -50 °C på under 30 minuter
- -84 °C-modeller använder två 1/3 hk kompressorer och kan nå -84 °C på under 40 minuter
- -105 °C-modeller använder två 1/3 hk kompressorer och kan nå -105 °C på under 40 minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Sublimeringshastighet | Variabel |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | -84 °C |
| Kylmedel | Standardkylmedel |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 l/minut, frystorka glas och adaptrar krävs (ingår ej).