Läs mer
Huber CT50 Single OLÉ
Produktkod. 17457673
Change view
Temperaturområde (metriskt).:
-50°C to 50°C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt).
17457673 -50°C to 50°C
1 options
Produktkod. 17457673 Leverantör Huber Leverantörsnummer 3045.0003.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69845.00 SEK
    67961.86 SEK / Paket med 1
    Save 1883.14 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
CT50 Single OLÉ cold trap can be connected to rotary evaporators or any other application requiring low temperatures for solvent recovery.
  • CT50 Single OLÉ Cold Trap
  • Temperature range: -50 to 50 °C
  • Cool down rate from 20°C to -45°C >= 2.5 min
  • Cool down rate from 20°C to -50°C >= 4 min
  • Power supply: 220/240 V 1~/2~ 50/60 Hz
  • With natural refrigerant
  • RS232/serial with the LAI commands G,v,L (SpyLight compatible)
Specifikationer
Material Stainless Steel
Typ Cold Trap
Temperaturområde (metriskt). -50°C to 50°C