Läs mer
Thermo Scientific™ CTC Instrument Fixed GT Nål spruta, 500 μL
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ CTC Instruments Fixed GT Needle Syringes are accurate and reproducible over a range of volumes.
- Borosilikatglas med metallflänsar
- Nålar och kolvar är av rostfritt stål
- Fältbeprövad sprutdesign
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 22 G |
| Produkttyp | Sprutan med fast nål |
| Modell | 0.41 |
| Volym (metrisk) | 500 μL |