Läs mer
Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT Headspace-sprutor
Click to view available options
Volym (metrisk):
1 mL
2.5 mL
5 mL
Nålmätare:
23 G
26 G
Modell:
1001 GF
1002 GF
1005 GF
Unit Size:
Varje
Description
- Fungerar över ett stort temperaturområde upp till 200 °C
- Nålfästet är kemiskt inert, vilket eliminerar lossnade nålar på grund av kontakt med organiska och klorerade lösningsmedel
- Nålfästning minimerar spöktoppar för ett bredare urval av provkomponenter som ska analyseras
- Fjäder-i-kolv-design skapar dynamisk tätning mellan kolvspetsen och insidan av glascylindern för läckagefri drift
- Finns i volymer från 1 till 5 ml
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,0133 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.34 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,025 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.64 mm |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 50.8 mm |
| Produkttyp | Gastät, Headspace-spruta |
| Max. Tryck | 29 psig (2 bar) |
| Show More |