Läs mer
Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT Headspace-sprutor
Produktkod. 15396209
Volym (metrisk):
1 mL
2.5 mL
5 mL
Nålmätare:
23 G
26 G
Modell:
1001 GF
1002 GF
1005 GF
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15396209
Brand: Hamilton™ 209686
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fungera läckagefritt tack vare en dynamisk tätning skapad av en fjäder-i-kolv-design. Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI HDHT Headspace-sprutor har den högdynamiska HD-kolven som kompenserar för olika expansionskoefficienter, vilket skapar en bättre tätning över ett större temperaturområde.
  • Fungerar över ett stort temperaturområde upp till 200 °C
  • Nålfästet är kemiskt inert, vilket eliminerar lossnade nålar på grund av kontakt med organiska och klorerade lösningsmedel
  • Nålfästning minimerar spöktoppar för ett bredare urval av provkomponenter som ska analyseras
  • Fjäder-i-kolv-design skapar dynamisk tätning mellan kolvspetsen och insidan av glascylindern för läckagefri drift
  • Finns i volymer från 1 till 5 ml
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) Inre nål 0,0102 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.26 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0187 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 50.8 mm
Produkttyp Gastät, Headspace-spruta
Max. Tryck 29 psig (2 bar)
Max. Temperatur (engelska) 392 °F
Max. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (engelska) 68 °F
Modell 1005 GF
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Kvantitet 1/Pk.
Volym (metrisk) 5 mL
Nålpunktstil 5
För användning med (utrustning) CTC LEAP CombiPAL Autosampler
Anslutningstyp Limfri