Läs mer
Trajan™ CTC PAL RTC avtagbar nål LC-spruta
Volym (metrisk):
10 μl
1 ml
10 ml
Nålmätare:
19 G
22 G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,72 mm
1,07 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) LC-sprutor
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Gastät
- Längd: 57mm
- LC Tip Style
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE (kolv) |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.41 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0,72 mm |
| För användning med (applikation) | Vätskekromatologi med hög prestanda |
| Produkttyp | HPLC autosampler spruta |
| Modell | 1MR-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC |
| Volym (metrisk) | 1 ml |
| Nålpunktstil | LC |
| För användning med (utrustning) | CTC PAL RTC |
| Visa mer |