Läs mer
Trajan™ CTC PAL RTC avtagbar nål LC-spruta Produktkod.: 13109035
Trajan™ CTC PAL RTC avtagbar nål LC-spruta
Produktkod. p-8397046
10 mL, 19 G, 1.07 mm, Varje
Volym (metrisk):
10 μl
1 mL
10 mL
Nålmätare:
19 G
22 G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0.72 mm
1.07 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13109035
Brand: Trajan™ 008951
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att ge förbättrad lösningsmedelsbeständighet, större temperaturområde och ökad funktionsjämnhet.
CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) LC-sprutor
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Gastät
  • Längd: 57mm
  • LC Tip Style
Specifikationer
Material PTFE (kolv)
Nålmätare 19 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.65 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 1.07 mm
För användning med (applikation) Vätskekromatologi med hög prestanda
Produkttyp HPLC autosampler spruta
Modell 10MR -RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC
Volym (metrisk) 10 mL
Nålpunktstil LC
För användning med (utrustning) CTC PAL RTC
Anslutningstyp Avtagbar
Produkttitel
Trajan™ CTC PAL RTC avtagbar nål LC-spruta >