missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CTDSP1 Antibody (OTI1B6), PE, Novus Biologicals™

Produktkod. 30036179 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30036179 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30036179 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP272110PE

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

CTDSP1 Monoclonal antibody specifically detects CTDSP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CTDSP1
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1B6
Konjugera PE
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulering PBS
Gene Alias carboxy-terminal domain RNA polymerase II polypeptide A small phosphatase 1, CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) smallphosphatase 1, NIF3, NLI-IF, NLIIFEC 3.1.3.16, NLI-interacting factor 3, SCP1Nuclear LIM interactor-interacting factor 3, Small CTD phosphatase 1, Small C-terminal domain phosphatase 1
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human CTDSP1 (NP_067021) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58190
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.