Läs mer
Kimble Chase™ CTFE/Stainless Steel Piston Pellet for Tissue Grinders
Produktkod. 11815731
Beskrivning:
Återanvändbar pelletsstöt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11815731
Brand: Kimble Chase™ 7495155000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Beskrivning Återanvändbar pelletsstöt
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Autoklaveringsbar Autoclavable
Produkttyp Pestle
Material PTFE
För användning med (utrustning) CTFE/Stainless Steel Tissue Grinders
Längd (metrisk) 210mm
Typ Pestle for Tissue Grinder