Läs mer
Novus Biologicals™ CTHRC1 Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human CTHRC1.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 46.88 pg/mL |
| Analyskänslighet | 46.88-3000 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human CTHRC1. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | collagen triple helix repeat containing 1, collagen triple helix repeat-containing protein 1, Protein NMTC1 |
| Gen-ID (Entrez) | 115908 |
| Visa mer |