missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CTIF Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18218427 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18218427 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18218427 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP183008

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

CTIF Polyclonal specifically detects CTIF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CTIF
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulering PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias CBP80/20-dependent translation initiation factor, KIAA0427Gm672
Gensymboler CTIF
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LGFITFLCEVFGTMRSSTGEPFRVLVCPIYTCLRELLQSQDVKEDAVLCCSMELQSTGRLLEEQLPEMMTELLASARDKMLCPSESMLTRSLLLEVIELHANSWNPLTPPITQYYNRTIQKLTA
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9811
Testspecificitet Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.