Läs mer
CtIP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5655.00 SEK
Specifikationer
Antigen CtIP
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Värd art Rabbit
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18280004
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-55651
100 μL
5655.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CtIP Polyclonal specifically detects CtIP in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
CtIP
Polyclonal
Rabbit
Human
CtBP-interacting protein, CtIP, DNA endonuclease RBBP8, EC 3.1, RBBP-8, retinoblastoma binding protein 8, Retinoblastoma-binding protein 8, Retinoblastoma-interacting protein and myosin-like, RIMSAE2, Sporulation in the absence of SPO11 protein 2 homolog
RBBP8
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
5932
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:FSAIQRQEKSQGSETSKNKFRQVTLYEALKTIPKGFSSSRKASDGNCTLPKDSPGEPCSQECIILQPLNKCSPDNKPSLQIKEENAVFKIPLRPRESLETE
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only